Learn More
Kartell™ Schraubbehälter mit Löffel, steril, 60 ml VE=400
Der Schraubverschluss mit Löffel macht diesen Behälter ideal für die Entnahme und den Transport von Proben. Der Kartell ™ Schraubverschlussbehälter ist in durchsichtigem PS (Polystyrol) erhältlich und wird komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert.
182.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
Verschlussfarbe | Rot |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12870923
|
Kartell™
0563300 |
Steril |
182.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16647363
|
Kartell™
0563200 |
Unsteril |
183.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Inklusive Löffel
- Kapazität von 60 ml
- 65 mm Höhe
- Hergestellt aus transparentem PS
Spezifikation
Polystyrol | |
CE/IVD | |
Polyethylen | |
39 mm | |
Weißer Löffel |
60 mL | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
65 mm |