Learn More
Kartell™ Behälter aus HDPE mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ideal für die Aufbewahrung von Quecksilber
- Auslaufsicher
- Robust
- Dickwandig
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 180 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Aufbewahrung von Quecksilber, geeignet für Lebensmittel |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Menge | 10/Pckg. |
| Dicke (metrisch) | 2.2 mm |
| Gewicht (metrisch) | 61 g |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Mehr anzeigen |