Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlusskappe, mit Flachdichtung für Sicherheitsschliffe
Zum sicheren Verschließen von DURAN™ Gewindehülsen nach Gebrauch.
Marke: DWK Life Sciences 286214605
100.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Mit geschlossenen Schraubkappen lassen sich Apparaturen aus DURAN™ Sicherheitsschliffen nach Gebrauch sicher verschließen. Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit.- Sicherer Verschluss der Sicherheitsschliffe vermindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schliffes
- Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit
Spezifikation
10 St./Packung | |
Geeignet für das Versiegeln von Sicherheitsschliffen | |
NS 34/35 |