Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlusskappe, mit Flachdichtung für Sicherheitsschliffe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Mit geschlossenen Schraubkappen lassen sich Apparaturen aus DURAN™ Sicherheitsschliffen nach Gebrauch sicher verschließen. Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit.
- Sicherer Verschluss der Sicherheitsschliffe vermindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schliffes
- Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 St./Packung |
| Artikelbeschreibung | Geeignet für das Versiegeln von Sicherheitsschliffen |
| Verbindungsgröße | NS 19/26 |