Learn More
DWK Life Sciences Schraubkappe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Farbe:
blau
schwarz
weiß
Verschlussgröße:
ND13
ND8
ND9
Typ:
Oben offen
Septum:
Gummi/PTFE
PTFE/Silikon
Silikon/PTFE
geschlitzt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Red/White/Red |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 8 mm |
| Farbe | schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,4 mm |
| Material | Rotes PTFE/weißes Silikon, rotes PTFE, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) |
| Härte | 45 ± 5 Reihe A |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |