Beschreibung
- Verpackt in PE-Beuteln mit Abreißfolienstreifen für Manipulationssicherheit und Wiederverschließbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Rot/Weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 9 mm |
| Farbe | weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,79 mm |
| Material | Rotes PTFE/weißes Silikon, rotes PTFE, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | PTFE/Silikon/PTFE, vorgeschnitten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) |
| Härte | 45 ± 5 Reihe A |
| Menge | 100 |
| Mehr anzeigen |