Learn More
Roetzmeier™ 1,5 in.-Schraubverschluss mit Druckreglerventil
Artikelnummer. 10647862
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10647862 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10647862 Lieferant Roetzmeier™ Lieferanten-Nr. K150
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schraubverschluss für die sichere Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten.
  • Schraubverschluss
  • Aus Edelstahl 304
  • Dichtungen aus PTFE
  • Mit Druckregelventil
  • Kann mit allen Roetzmeier™ Sicherheitskanistern und 10 l-/25 l-Zylindern verwendet werden
  • Für maximale Sicherheit für Sie und Ihre Lösungsmittel
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherheitskanister und 10D, 10DI, 10K, 25K
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Form Rund
Gewicht (angloamerikanisch) 0,4 lb.
Gewicht (metrisch) 0,182 kg