Learn More
RETSCH Schaber
Marke: RETSCH 05.723.0001
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische MahlraumreduktionTyp: Schaber
Spezifikation
Schaber | |
Für eine einfachere Wiederverwertung von klebrigen Proben | |
Für die Mühle GRINDOMIX GM 200 |