missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SCP2 Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00006342-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16130552

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH05911
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
41.47
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MGFPEAASSFRTHQIEAVPTSSASDGFKANLVFKEIEKKLEEEGEQFVKKIGGIFAFKVKDGPGGKEATWVVDVKNGKGSVLPNSDKKADCTITMADSDFLALMTGKMNPQSAFFQGKLKITGNMGLAMKLQNLQLQPGNAKL
DKFZp686C12188/DKFZp686D11188/NLTP/NSL-TP/SCPX
SCP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6342
SCP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCP2
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote