Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12734306
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 9,4 cm
Packungsgröße:
36 Rollen
Artikelnummer. 12734306
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 8538
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für Scott™
  • Ein hochwertiges 2-lagiges Klopapier, das eine effiziente Lösung bietet und zur Verhinderung von Verstopfungen leicht heruntergespült werden kann
  • Mit Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 24.57 Zoll
Länge (metrisch) 12 cm
Breite (angloamerikanisch) 12.4 in.
Breite (metrisch) 9,4 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität FSC-zertifiziert
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 12 x 9,4 cm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleine Waschräume in Büros und Hotels, insbesondere wenn die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht
Verpackungsmenge 36 x 320 Blatt
Lage 2
Größe Small