Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12611476
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 x 6 Rollen x 350 Blatt
8 x 8 Rollen x 350 Blatt
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 12611476
Marke: Kimberly-Clark™ 8517
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Scott™
  • Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapierrolle
Länge (angloamerikanisch) 4.72 in.
Länge (metrisch) 12 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.7 in.
Breite (metrisch) 9,5 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 12 x 9,5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die Wert auf Wirtschaftlichkeit legen
Verpackungsmenge 6 x 6 Rollen x 350 Blatt
Lage 2-lagig