Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Handtücher
Artikelnummer. 16853743
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16853743 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16853743 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 CHF
    74.56 CHF / 6 Stück
    Sparen 171.44 CHF
    69% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scott™
  • Die weichen, hautfreundlichen Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Papierhandtuch
Länge (angloamerikanisch) 984.3 ft.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Breite (metrisch) 19.8 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) stark frequentierte Waschraumumgebungen
Verpackungsmenge 6 Pk.
Lage 1-ply