Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8569 Toilettenpapier mit Mittelzufuhr, 2-lagig, 6 Rollen
Artikelnummer. 30158569
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158569 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158569 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00 CHF
    40.02 CHF / 6 Stück
    Sparen 55.98 CHF
    58% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Innenabroll-Toilettenpapierrolle minimiert Risiken, wenn Waschraumhygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Das geschlossene Hochkapazitätssystem gibt einzelne 2-lagige Toilettenpapierblätter aus, sodass nur die genutzten Blätter berührt werden – für maximale Hygiene am Arbeitsplatz und weniger Verbrauch. 6 Rollen à 1.280 weiße, 2-lagige Blätter (7.680 Blätter).
  • Jede einzelne Rolle Toilettenpapier mit Mittelzufuhr enthält 1280 geprägte, zweilagige Blätter.
  • Das Centerfeed-Design gibt einzelne Toilettenpapierblätter aus und verbessert so die Hygiene am Arbeitsplatz, reduziert Abfall und spart Kosten.
  • Gewerbliche Toilettenpapierrollen bieten Einzelblattspender, sodass Sie nur die Blätter berühren, die Sie benutzen. Dies trägt zu maximaler Hygiene und Effizienz im Waschraum bei.
  • Zum Schutz der Umwelt Scott™ Control™ Toilettenpapier mit Zentralverschluss besteht zu 100 % aus Recyclingfasern. FSC zertifiziert, trägt das europäische Umweltzeichen und bietet zuverlässige Spülbarkeit
  • Kompatibel mit hygienischen, vollständig geschlossenen Systemen Aquarius™ Toilettenpapierspender mit Mittelzufuhr (Produktcode 7046)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Toilettenpapierrolle
Länge (angloamerikanisch) 18,8 in.
Länge (metrisch) 48 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 24 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen – Akutversorgung
Verpackungsmenge 1290 x 6 Rollen (insgesamt 7680)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.