Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8591 Toilettenpapier mit Mittelzufuhr, 2-lagig, 12 Rollen
Artikelnummer. 30158572
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23.3 x 15.5 in.
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30158572 23.3 x 15.5 in. 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158572 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    52.01 CHF / 12 Stück
    Sparen 72.99 CHF
    58% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Innenabroll-Toilettenpapierrolle minimiert Risiken, wenn Waschraumhygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Das geschlossene Doppelrollensystem gibt einzelne 2-lagige Toilettenpapierblätter aus, sodass nur die genutzten Blätter berührt werden – für maximale Hygiene am Arbeitsplatz und weniger Verbrauch. 12 Toilettenpapierrollen x 833 Blatt Toilettenpapier (insgesamt 9.996 Blatt)
  • Jede einzelne Rolle Toilettenpapier mit Mittelzufuhr enthält 833 weiße, zweilagige Blätter.
  • Die Einzelblattentnahme sorgt dafür, dass Sie nur die verwendeten Blätter berühren, was die Hygiene und Effizienz im Waschraum maximiert.
  • Das Centerfeed-Design gibt einzelne Toilettenpapierblätter aus und reduziert die Abfallmenge am Rollenende, was die Hygiene am Arbeitsplatz verbessert, Abfall verringert und ein außergewöhnliches Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet.
  • Zum Schutz der Umwelt Scott™ Control™ Das zweilagige Toilettenpapier besteht zu 100 % aus Recyclingfasern. FSC zertifiziert, trägt das europäische Umweltzeichen und bietet zuverlässige Spülbarkeit
  • Kompatibel mit hygienischen, vollständig geschlossenen Systemen Scott™ Control™ Mini-Doppel-Toilettenpapierspender mit Mittelzufuhr (Produktcode 7186-Weiß und 7187-Schwarz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapierrolle
Länge (angloamerikanisch) 23,3 in.
Länge (metrisch) 59.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 15,5 in.
Breite (metrisch) 39.6 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 23.3 x 15.5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Büros
Verpackungsmenge 833 x 12 Rollen (insgesamt 9996)