Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ Gefaltetes Toilettenpapier, Großpackung
Artikelnummer. 12656953
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 36 cm
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12656953 40 x 36 cm 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12656953 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 CHF
    67.00 CHF / 36 Stück
    Sparen 63.00 CHF
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scott™ Control™ Gefaltetes Toilettenpapier, ideal für stark frequentierte Bereiche, bietet gleichbleibende Qualität zu einem erschwinglichen Preis.
  • Gefaltetes Toilettenpapier
  • Einzeln ausgegeben
  • Hergestellt in Fabriken, die ISO 14001 und ISO 9001-akkreditiert
  • Ideal für: stark frequentierte Waschräume
  • Trägt zur Verringerung der Kontamination und der Ausbreitung von Keimen bei
  • Hält die Kosten niedrig und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Blatt, insbesondere in stark frequentierten Bereichen, und schont die Umwelt.
  • Die komprimierte Verpackung trägt zur Reduzierung des Lagerraums bei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gefaltetes Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 7,3 in.
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,6 in.
Breite (metrisch) 11.7 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 40 x 36 cm
Format Gefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Toiletten mit hohem Besucheraufkommen
Verpackungsmenge 7920/Packung
Lage 2-lagig