Learn More
Ansell™ Scorpio™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 8-354 aus Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Flexibel
- Texturierte Oberfläche
- 100 % flüssigkeitsdicht
- Weiche dehnbare Strickeinlage ohne Nähte im Arbeitsbereich
- Hoher Tragekomfort, gepolsterte Handflächen, schweißabsorbierend und Schutz vor Scheuerstellen
- Gute Nasshaftung. Sichere Handhabung für eine höhere Produktivität
- Bessere Handhabung, weniger Belastung für die Hand und leichteres An und Ausziehen
- Neoprenbeschichtung
- Umfassenden Schutz vor Chemikalien
- Zertifiziert FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
- Zum Reinigen von Öfen, Destillationspumpen, -ventilen und -schläuchen, BTX-Verfahren
- Anlagenreparatur und -wartung
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Überwachung laufender Verfahren
- Lagerung von Rohstoffen
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Coating Material | Neopren |
| Farbe | Green |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering