Learn More
Ansell™ Scorpio™ Serie 19-024, schwarze Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren
Product Code. 11751734 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Größe:
8
10
Unit Size:
1 Paar
Product Code. 11751734
Brand: Ansell™ 19024100
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Kombiniert die Flexibilität und chemische Beständigkeit von Neopren mit dem Komfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Thermofutters. Bietet Schutz vor intermittierendem Kontakt mit heißen Oberflächen bis 180 °C.
  • Chemikalienbeständige Handschuhe
  • Kombiniert die Flexibilität und chemische Beständigkeit von Neopren mit dem Komfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Thermofutters
  • Zum Schutz der Anwender bei Anwendungen, bei denen thermische und chemische Risiken bestehen
  • Gute mechanische und chemische Eigenschaften
  • Unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
  • Bietet Schutz gegen Fette und Öle
  • Hervorragende Flexibilität und Griffigkeit
Anwendungen:
  • Beschickung und Mischung von Rohstoffen
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Press work
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
  • Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 511:2006 , EN 388:2003 , EN 407:2004, EN 374:2003
Anwendungen Industrial
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Doppelt isolierende Auskleidung
Verpackungsart 1 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Serie 19 – 024
Länge (metrisch) 450 mm