Learn More
Scopoletin, TRC
Artikelnummer. 30427685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427685 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS20050050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scopoletin
CAS 92-61-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H8 O4
Menge 50 mg
Synonym Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-methoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
Formelmasse 192.0423
Reinheit (%) >95