missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCML2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16640585 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16640585 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16640585 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5104133

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SCML2.

SCML2 is a putative component of a Polycomb group (PcG) multiprotein complex involved in represing transcription of homeotic genes during development. It mediates chromatin remodeling and DNA dependent negative regulation of transcription by binding to methylated lysine residues in histone tails.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCML2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SCML2
Gen-Zugriffsnummer Q9UQR0
Gen-Alias 4932420G07Rik; Scm polycomb group protein like 2; SCML2; sex comb on midleg-like 2 (Drosophila); sex comb on midleg-like protein 2
Gensymbole SCML2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SCML2(Accession Q9UQR0), corresponding to amino acid residues F448-R498.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10389, 107815
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.