Learn More
Invitrogen™ Human Sclerostin (SOST) ELISA Kit
Artikelnummer. 17195559
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17195559
Marke: Invitrogen™ EHSOSTX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Sclerostin (SOST) ELISA quantitates Hu Sclerostin human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Sclerostin. Principle of the method The Human Sclerostin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieser negative Knochenwachstumregulator hemmt die Wnt-Signalisierung und Knochenbildung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9BQB4
Assay-Bereich 40,96 pg/ml bis 10.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/mL
Kalibrierbereich 15 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes SOST. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 50964
Gensymbol CDD, DAND61, VBCH, SOST
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Waschpuffer, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, SAV-HRP, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Knochenforschung
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym UNQ2976/PRO7455/PRO7476, CDD1, VBCH, SOST
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min