Learn More
Tocris Bioscience™ SCIO 469 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18044212 10 mg 10 Milligramm
18014852 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044212 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3528/10
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective p38 MAPK inhibitor
SCIO 469 hydrochloride is a selective, ATP-competitive p38 inhibitor (IC50 = 9 nM for p38α in vitro). Displays approximately 10-fold selectivity for p38α over p38β and 2000-fold selectivity for p38α over 20 other kinases. Reduces p38α phosphorylation in multiple myeloma cells in vitro and in vivo; activity results in decreased tumor burden and angiogenesis in murine models of multiple myeloma. Also enhances bortezomib -induced cytotoxicity against multiple myeloma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 309913-83-5
Summenformel C27H30ClFN4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SCIO 469 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 549.46
Reinheit >98%
Molekulargewicht 513.01