Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsfläschchen
Artikelnummer. 16656862 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Verschlusstyp:
Mit Schraubverschluss
Schraubverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussmaterial Verschlusstyp unitSize
16656862 Harnstoff Schraubverschluss 500 Stück
16676862 Harnstoff Mit Schraubverschluss 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16656862 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 225678
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Szintillationsfläschchen sind für die Szintillationszählung oder als Gefäße für die standardmäßige Lagerung konzipiert.
Die Flüssigszintillationszählung ist eine Methode zur Bestimmung der Aktivität von Radioisotopen mit geringer Energie, in der Regel von Beta- und Alphastrahlern. Beliebte Anwendungsgebiete sind Biowissenschaften, Umweltanalytik sowie Chemie- und Physikwissenschaft. Die zu untersuchende Probe wird mit einem Flüssigszintillationscocktail (z. B. Zinksulfid) gemischt und in transparente oder durchscheinende Fläschchen gegeben, die dann in den Flüssigszintillationszähler geladen werden. Betapartikel, die aus der isotopischen Probe freigesetzt werden, interagieren mit dem Szintillationscocktail, und dadurch werden Lichtphotonen erzeugt. Die Intensität des gemessenen Lichtsignals ist proportional zur Energie des Betapartikels.
  • Für die Szintillationszählung und standardmäßige Lagerung
  • Verpackt in praktischen Mehrzwecktabletts zur einfachen Probenlagerung
  • Verwenden Sie Fläschchen mit PP-Verschluss und Metallfolien-/Zellstoffeinlage für Anwendungen mit Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkohol. Nicht empfohlen für Säuren oder Laugen.
  • Die Harnstoffkappen mit Konuseinlage aus PE bieten überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften.
  • Die Hintergrundanzahl ist konstant und niedrig, die UV-Transmission ist hoch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Beschreibung mit seperaten Verschluss
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 27,5 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
Volumen (metrisch) 20 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigszintillationszählung (Bestimmung der Aktivität von Radionukliden niedriger Energie), Probenlagerung
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,1 mm
Verschlussgröße 22-400
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 57,5 mm