Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ Leitfähigkeitszelle mit Kabel
SI Analytics™ ScienceLine™ Leitfähigkeitszelle mit Kabel ist eine Leitfähigkeitsmesszelle mit einem festen Kabel und 8-poligem Stecker.
Marke: SI Analytics™ 285202410
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Kunststoffwelle
- 1.5 m langes Kabel
- Mit IDS-Funktion
- Temperatursensor: NTC 30 kΩ
Spezifikation
-5°bis +80 °C | |
LF 413 T-IDS | |
15,3 mm | |
1 μS/cm bis 2000 mS/cm |
0,475 cm-1 | |
4 x Graphit | |
120 mm |