Learn More
Porvair Sciences™ Science Polystyrene Black Microplate
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Gewebekultur
Unbehandelt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Square wells maximise liquid volume per well (120μL/well)
- White plate prevents cross talk in light emitting assays
- Black plate gives low autofluorescence background
- Tissue culture treated plates for anchorage dependent cells
- Total well volume 120μL
- Dimensions [w x d x h] 3.75mm x 3.75mm x 11.4mm (well), 85.5mm x 127.5mm x 14.8mm (plate)
- 24 x 16 well array
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Black |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 384 |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 120 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tissue Culture Treated |
| Enthält | Lid |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.