Learn More
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus
GPE Scientific™ Schlenk-Kolben, zylindrisch mit Glashahn und -konus, sind speziell für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ SCG/1000
Additional Details : Gewicht : 0.35000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824884
  • 84.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrischer Kolben im Schlenk-Stil
  • Mit Glashahn und -konus
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Glashahn und -konus
Zylindrisch
Zylindrisch
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Zylindrischer Schlenk-Kolben mit Hahn und Konus
Gelenkgröße: 29