Learn More
Schiffs Reagenz, Pure, zur Bestimmung von Aldehyden, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073172 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10376280
Marke: Fisher Chemical J/7300/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schiffsches Reagenz, Pure, zur Bestimmung von Aldehyden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81985
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Farbe Farblos
Menge 500 mL