Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Schaufus-Pottinger NPS und MF, gezahnt
Artikelnummer. 15982500 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Scheiben mit Porengröße 0.45 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15982500 Scheiben mit Porengröße 0.45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15982500 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. 1409150RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 CHF
    232.49 CHF / 100 Stück
    Sparen 19.51 CHF
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dehydrierte Medienpads in Petrischalen, vorsterilisiert, zusammen mit geeigneten Membranfiltern für eine kostengünstige, zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle.
  • Nährstoffpads mit Gittermembranen
  • Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
  • Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
  • Validierungsanleitung verfügbar
  • Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
  • Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
  • Einfache Handhabung
  • Membranen, die für den Einsatz mit e.motion-Spender geeignet sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Format Scheibe mit 0,45 μm Porengröße
Medientyp Schaufus-Pottinger
Sterilität Steril
Klasse des Zielorganismus Hefe, Schimmelpilze
Rasterfarbe Weiß
Verpackungsart Einzeln verpackte MF zur Verwendung mit Spender, 10 x 10/Beutel Schalen mit NP
Porengröße 0,45 μm
Menge 100 Stück/Packung
Durchmesser (metrisch) 50 mm