missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler Broth (with Haemin, Vitamin K and 0.2% Agar)
Beschreibung
Schaedler Broth (with Haemin, Vitamin K and 0.02% Agar) is used to enrich and cultivate fastidious anaerobic bacteria by providing a semi-solid medium that supports their growth and facilitates isolation.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Golden Yellow, Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | Poured Tube |
| Herstellungsort | Germany |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Füllgewicht | 8,5 bis 9,5 g |
| Verpackungsart | 50 Tubes/Box |
| Menge | 50/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?