Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobes Agar mit Schafblut, Haemin, Vitamin K 1
Beschreibung
Züchten und isolieren Sie obligate und fakultative anaerobe Organismen wie z. B. die anspruchsvolle anaerobe Bakterien Bacteroides, Prevotella und Porphyromonas mit Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobier-Agar mit Schafblut, Hämin und Vitamin K1 .
Schaedler Anaerobier-Agar enthält kein Thioglycolat und wird zum Erzeugen selektiver Bedingungen verwendet, unter denen sich erforderliche, empfindliche und eine intensivere Ernährung erfordernde Mikroorganismen des Darmtrakts trotz des Vorliegens antagonistischer Organismen entwickeln. Normalerweise würden solche anspruchsvollen Mikroorganismen durch das Wachstum von Enterokokken, Coliformen, Bazillen und anderen gramnegativen Bazillen verdrängt werden.
Schaedler Anaerobier-Agar enthält Cysteinhydrochlorid und Glucose als reduzierende Substanzen. Dies hat den Vorteil, dass Cystein das Wachstum von Escherichia coli hemmt. Schaedler Anaerobier-Agar hat sich bei der Zählung von Clostridien als eine geeignete Alternative für Blutagar erwiesen und wird für die Untersuchung von Lebensmitteln, Abfallprodukten und Grabenwasser verwendet. Studien haben gezeigt, dass strikte anaerobe Bedingungen für die erfolgreiche Wiederfindung von obligaten Anaerobiern erforderlich sind, wenn dieses Medium ohne den Zusatz von Blut verwendet wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Schaedler Anaerobier-Agar enthält Cysteinhydrochlorid und Glucose als reduzierende Substanzen. Dies hat den Vorteil, dass Cystein das Wachstum von Escherichia coli hemmt. Schaedler Anaerobier-Agar hat sich bei der Zählung von Clostridien als eine geeignete Alternative für Blutagar erwiesen und wird für die Untersuchung von Lebensmitteln, Abfallprodukten und Grabenwasser verwendet. Studien haben gezeigt, dass strikte anaerobe Bedingungen für die erfolgreiche Wiederfindung von obligaten Anaerobiern erforderlich sind, wenn dieses Medium ohne den Zusatz von Blut verwendet wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Signalrot, lichtundurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 6 bis 12 °C, dunkel |
| Beschreibung | Schaedler anaerober Agar mit Schafblut mit Haemin und Vitamin K 1 |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |