Learn More
Thermo Scientific™ Doppelplatte mit Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar
Artikelnummer. 10077162
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar
Verpackungsart:
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Verpackungsart Menge unitSize
10077162 Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis 10/Pckg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10077162 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB5204E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren Sie obligate und fakultative anaerobe Organismen und isolieren Sie anaerobe gramnegative Bakterien, Bacteroides- und Prevotella-Arten, selektiv auf besonders nährhaften Doppelplatten.
Kultivieren Sie obligate und fakultative anaerobe Organismen und isolieren Sie anaerobe gramnegative Bakterien selektiv, insbesondere Bacteroides- und Prevotella-Arten, mit Thermo Scientific™ Doppelplatten mit Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar. Das sehr nahrhafte Medium erzeugt selektive Bedingungen für die empfindlichen und in Bezug auf Nahrung anspruchsvollen Mikroorganismen des Darmtrakts. Das bequeme Doppelplattenformat spart Platz in Inkubatoren und gaserzeugenden Kits für die richtige Atmosphäre.
Isolieren Sie mit den Doppelplatten mit Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar anspruchsvolle Mikroorganismen des Darmtrakts, die normalerweise durch das Wachstum von Enterokokken, coliformen Bakterien und anderen gramnegativen Bakterien verdrängt würden.
  • Sehr nahrhaft für die selektive Isolierung von Darmbakterie
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährmedien.
  • Im platzsparenden Doppelplattenformat.
Schaedler Anaerobier-Agar ist ein Thioglykolat-freies Medium für das Wachstum von aeroben und anaeroben Organismen. Schaedler, Dubos and Costello1 formulierten dieses Nährmedium zur Isolierung aerober und anaerober Mikroorganismen aus dem Magen-Darm-Trakt von Mäusen. Mata, Carrillo and Villatoro2 modifizierten die Formel bei ihren Studien der anaeroben menschlichen fäkalen Mikroflora.
Schaedler Anaerobier-Agar enthält Cysteinhydrochlorid und Glucose als reduzierende Substanzen. Dies hat den Vorteil, dass Cystein das Wachstum von Escherichia coli hemmt. Schaedler Anaerobier-Agar hat sich bei der Zählung von Clostridien als eine geeignete Alternative für Blutagar erwiesen und wird für die Untersuchung von Lebensmitteln, Abfallprodukten und Grabenwasser verwendet. Studien haben gezeigt, dass strikte anaerobe Bedingungen für die erfolgreiche Wiederfindung von obligaten Anaerobiern erforderlich sind, wenn dieses Medium ohne den Zusatz von Blut verwendet wird.
Dem Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar werden Kanamycin und Vancomycin zugesetzt. Zusammen selektieren diese anaerobe gramnegative Bakterien, insbesondere Bacteroides- und Prevotella-Arten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Schaedler Anaerobier-Agar/Schaedler Anaerobier-KV-Selektivagar
Format 90 mm-Doppelplatte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17.5 g ± 5 %
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Pckg.