Learn More
SCH 28080, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065342
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18065342 10 mg 10 Milligramm
18045962 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065342 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1690/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
H+,K+-ATPase inhibitor
Potent inhibitor of H+,K+-ATPase (IC50 = 20 nM); binds to the K+ recognition site and is competitive with respect to K+. Inhibits gastric acid secretion in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76081-98-6
Summenformel C17H15N3O
Molekulargewicht (g/mol) 277.33
MDL-Nummer MFCD00834620
InChI-Schlüssel PYKJFEPAUKAXNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym schering compound 28080, 2-methyl-8-phenylmethoxy imidazo 1,2-a pyridine-3-acetonitrile, chembl47529, 2-methyl-8-phenylmethoxy imidazo-1-2-a pyrine-3-acetonitrile, 2-8-benzyloxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridin-3-yl acetonitrile, imidazo 1,2-a pyridine-3-acetonitrile, 2-methyl-8-phenylmethoxy, tocris-1690, 8-benzyloxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridin-3-yl acetonitrile, lopac-s-4443
PubChem CID 108137
IUPAC-Name 2-[8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetonitrile
SMILES CC1=C(CC#N)N2C=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SCH 28080
Menge 10 mg
Formelmasse 277.33
Reinheit (%) >99%