Learn More
Sino Biological™ SCGN rekombinantes, humanes Protein, N-His-Tag
Exprimiert aus DNA-Sequenzkodierung für humanes SCGN (Asp2-Pro276), fusioniert mit Polyhistidin-Tag am N-Terminus
Marke:  Sino Biological™ 12411H07E25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235915
  • 237.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
E. coli
Assay-Standard
Lyophilisiert
33.4 kd
5 x 5μ g
Volle Länge, rekombinant
Secretagogin, Ef-Hand Calciumbindungsprotein
SCGN rekombinantes humanes Protein
Weitere Proteine
Analyse der Proteinstuktur und Verwendung als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
10590
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
SCGN
His-Tag