Learn More
Merck Scepter Zellzählersensoren
Artikelnummer. 15421700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250/Pckg.
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421700 250/Pckg. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421700 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PHCC60250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Merck™ Scepter Zellzählsensoren bestehen aus einer mikrostrukturierten zellsensitiven Zone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bis in den Submikro- und Subpikoliterbereich ermöglicht..
  • In Verbindung mit präzisen Flüssigkeits-Handhabungskanälen und Elektronik liefert der Scepter-Sensor präzise und zuverlässig Statistiken zur Zellpopulation.
  • Der mobile automatische Zellzähler Scepter 2.0 bietet eine schnelle und bequeme Methode zum Zählen von Zellen und Partikeln und ist sowohl mit dem 40- als auch mit dem 60-μm-Sensor kompatibel. Das System verwendet das Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten, handgeführten Format, das eine schnelle Zellzählung ermöglicht; 10 was früher Minuten dauerte, dauert jetzt weniger als 30 Sekunden. Der Anwender bereitet eine Verdünnung der Zellkultur vor und verwendet den Scepter-Zellzähler, um eine Probe dieser Verdünnung in den Scepter-Sensor abzusaugen.
  • Der Scepter-Zellzähler-Bildschirm wird angezeigt:
    • Zellkonzentration 
    • Durchschnittliche Zellgröße 
    • Durchschnittliches Zellvolumen 
    • Histogramm der Größe oder Volumenverteilung
    • Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit Zelltypen getestet, die für die heute verwendeten Typen repräsentativ sind
  • 60 μm-Sensoren zum Zählen von Partikeln zwischen 6 μm und 36 μm
  • Einsatzbereich: 10,000 Partikel/ml – 500,000 Partikel/ml
  • Partikelgröße: 6 μm – 36 μm
  • Zellgrößenbereich: 8.0–25.0 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 50 μl Probenvolumen
Menge 250/Pckg.