Learn More
Buerkle™ Schaber für Lebensmittel
Artikelnummer. 10440401 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
205 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10440401 250 mm 1 Stück
10260512 205 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440401 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 83004010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schaber mit leicht zu reinigender, glatter und porenfreier Oberfläche, ideal für die Lebensmittelbranche.
  • Für Lebensmittel (FDA und EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
  • Auch zum Kochen von Produkten verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Handle Type Befestigt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA und (EU) Nr. 10/2011
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Länge (metrisch) 250 mm
Material Polypropylen
Modell Einteilig
Breite (metrisch) 110 mm