Learn More
Scandium Std - Sc @ 5000 μg/g in 75 cSt Öl
Artikelnummer. 30314911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314911 400 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314911 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSC5000400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium
CAS 7440-20-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Scandium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sc
Konzentration 5000 μg/g
Synonym Sc
InChI-Formel InChI=1 S/Sc
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Sc]
Element Sc
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix 75 cSt Öl
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
Menge 400 g
Formelmasse 44.956