Learn More
Scandium-Standard: Sc @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
Artikelnummer. 30317564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30317564 500 mL
30310738 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30317564 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTSCN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium
CAS 7440-20-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Scandium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sc
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Sc
InChI-Formel InChI=1 S/Sc
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Sc]
Element Sc
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
Menge 500 mL
Formelmasse 44.956