Learn More
Scandium-Standard: Sc @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17994086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994086 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17994086 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLSCN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Scandium-Standard: Sc @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium
CAS 7440-20-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Scandium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Sc
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sc
InChI-Formel InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
Menge 100 mL
Formelmasse 44,956 g/mol