missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scandium-Standard für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15255996 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15255996

Marke: SPEX Certiprep CLSC21BY

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Scandium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT Gütegrad
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sc]
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33330
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt