Learn More
Scandium-Standard für ICP, 1000μg/ml in 2 % HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep PLSC2-2Y
Additional Details : CAS : 12060-08-1 Gewicht : 0.09000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080392
  • 160.27 CHF / 125 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sc1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12060-08-1
Spezifikation
Scandiumstandard
12060-08-1,7697-37-2,7732-18-5
97.9
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
2 % HNO3
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Matrix    Konzentration     Kat. No.2-5 % HNO3    1000 μg/ml    PLSC2-2Y, -2X    10,000    PLSC2-3Y, -3X
97.9
Assurance
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
125 ml
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zertifikate
Produkt nur für den Laborgebrauch