Learn More
Scandium-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Flasche |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sc |
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Element | Sc |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Menge | 500 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1099913 | Analysenzertifikat | 02/04/2025 | S 051 500 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scandium-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur