Learn More
Scandium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440311
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11440311
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040579.NC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14066-05-8
Summenformel Cl3O12Sc
Molekulargewicht (g/mol) 343.294
MDL-Nummer MFCD00243289
InChI-Schlüssel UBVKRMCXDCYZQK-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium perchlorate, scandium 3+ perchlorate, acmc-20ajr3, scandium 3+ ion triperchlorate, trihyperchloric acid scandium salt, scandium iii perchlorate solution, scandium 3+ triperchlorate
PubChem CID 11013318
IUPAC-Name Scandium(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 451.42 (343.30 Anhydrous)
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Geruch Odorless