Learn More
Interscience Scan 3000 AI
Artikelnummer. 30560053
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Scan 3000 Ai
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30560053 Scan 3000 Ai 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30560053 Lieferant Interscience Lieferanten-Nr. 434300
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatischer KI-Kolonienzähler und Hemmzonenleser
  • Scan 3000 Ai ist ein hochmodernes Werkzeug zur Automatisierung und Standardisierung der Koloniezählung in mikrobiologischen Analysen.
  • Bietet außergewöhnliche Leistung und wird ständig weiterentwickelt, um die neuesten technologischen Fortschritte zu integrieren.
  • Kompatibel mit allen Petrischalengrößen bis 90 mm und allen Arten von Kulturmedien
Spezifikation
Produkttyp Automatischer Koloniezähler
Displaytyp LED
Zellgröße Minimale Größe der detektierten Kolonie: 0,03 mm
Farbe Weiß, Schwarz
Nachweisverfahren künstliche Intelligenz
Feld Zählen auf chromogenen Agarplatten, Petrifilm™ MC-Medien Pads™ Kompakt Dry™ , Einfach Plate™ , Filtrationsmembranen
Vergrößerung Zoom x69
Material Lackierter Edelstahl
Modell Scan 3000 Ai
Art des Auslasses Frei USB 3.0-Anschluss
Menge 1
Gesamtzahl Bis zu 1000 Kolonien pro Sekunde
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,17 bis 3,54 in.
Durchmesser (metrisch) 55 bis 90 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 19,69 in.
Tiefe (metrisch) 50 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17,32 in.
Höhe (metrisch) 44 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,60 in.
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,60 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 25.35 lb.
Gewicht (metrisch) 11.5 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 70 W
Zertifizierung/Konformität 21 CFR Teil 11, ISO 7218 und AOAC 977,27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Scan 3000 Ai wird zur Koloniezählung mittels künstlicher Intelligenz auf einer Vielzahl unterschiedlicher Medien, Techniken und Kulturmedien für die Qualitätskontrolle eingesetzt. Das Gerät ermöglicht Spiralzählungen und Petrifilm™ Genaues und wiederholbares Lesen. Die Interpretation chromogener Medien ist ebenfalls möglich.
Zur Verwendung mit (Geräte) Zählung auf runden Petrischalen mit einem Durchmesser von 55 bis 90 mm
Enthält 1 Netzteil, 1 USB Kabel, 3 Prüfplaketten, 1 Benutzerhandbuch, 1 Konformitätszertifikat/Garantiekarte
Versandbedingung Versand innerhalb von 72 Stunden nach Auftragsbestätigung
Gewährleistung 3 Jahre (nach Inanspruchnahme der Garantie)