Learn More
Brady™ Scafftag Forklifttag Einleger aus Polypropylen
Inserts for use with Forkliftag™ System.
58.60 CHF - 294.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gabelstapler-Einsatz |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Blau/Grün |
Material | Polypropylen |
Angezeigter Text | Tägliche Checkliste |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsätze zur Verwendung mit dem Forklifttag™ System |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12982985
|
Brady™
806699 |
10/Packung |
58.60 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12992985
|
Brady™
806695 |
50/Packung |
294.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inserts for use with Forkliftag™ System.
Spezifikation
Gabelstapler-Einsatz | |
Polypropylen | |
Einsätze zur Verwendung mit dem Forklifttag™ System | |
193 mm | |
−10 °C bis +90 °C | |
5.67 in. |
Schwarz auf Blau/Grün | |
Tägliche Checkliste | |
7.60 in. | |
10/Packung | |
0,5 mm | |
144 mm |