Learn More
Brady™ Multitag(R) kit Brady complete equipment inspectio
Multitag™ is a complete equipment inspection/maintenance tagging system which can be used effectively on a wide range of equipment, ranging from machinery and mobile plant to contractors plant and equipment.
Marke: Brady™ 806739
Additional Details : Gewicht : 0.40900kg
Beschreibung
- Multi-Kennzeichnungs-Kit
- 10 Multitag Halter, 10 Multitag Einsätze, 1 Stift
- Wird effektiv für eine Vielzahl von Geräten eingesetzt, von Maschinerien und mobilen Anlagen bis hin zu Anlagen und Anlagenteilen von Auftragnehmern
Spezifikation
Multi-Kennzeichnungs-Kit | |
Polycarbonat | |
8.27 in. | |
10 Multitag Halter, 10 Multitag Einsätze, 1 Stift | |
0,5 mm | |
55 mm |
Rot auf weiß | |
Wird effektiv für eine Vielzahl von Geräten eingesetzt, von Maschinerien und mobilen Anlagen bis hin zu Anlagen und Anlagenteilen von Auftragnehmern | |
210 mm | |
Je 1 | |
2.17 in. |