Learn More
Brady™ Laddertag(R) kit Brady complete ladder safety
Laddertag™ is a complete ladder safety management system.
Marke: Brady™ 806711
Additional Details : Gewicht : 0.35100kg
Beschreibung
- Kennzeichnungs-Kit für Leiter
- 10 Laddertag Halter, 10 Laddertag Einsätze, 1 Stift
Spezifikation
Kennzeichnungs-Kit für Leiter | |
Polycarbonat | |
8.27 in. | |
10 Laddertag Halter, 10 Laddertag Einsätze, 1 Stift | |
0,5 mm | |
55 mm |
Rot auf weiß | |
Die Vorschriften sehen vor, dass Leitern vor der Verwendung durch einen autorisierten Benutzer auf Beschädigungen, Fehler und Verschleiß überprüft werden müssen | |
210 mm | |
Je 1 | |
2.17 in. |