Learn More
Brady™ MK1 kit Brady Scafftag(R) for tube & fit scaffolds
Scafftag™ is a complete scaffold management system comprising durable, high visibility, weatherproof holders and inserts and fits all standard scaffolding.
Marke: Brady™ 806755
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Sets für Kennzeichnungssysteme
- 10 Scafftag MK1 Halter, 20 Scafftag MK1 Einsätze, 1 Stift
Spezifikation
MK1-Kit | |
Nylon | |
Gerüste | |
357 mm | |
Je 1 | |
−5 °C bis +65 °C | |
3.58 in. |
Rot auf weiß | |
ERECTION & INSPECTION RECORD | |
14.06 in. | |
10 Scafftag MK1 Halter, 20 Scafftag MK1 Einsätze, 1 Stift | |
23°F to +149°F | |
0,5 mm | |
91 mm |