Learn More
Thermo Scientific™ SC100 Einhängethermostate
Artikelnummer. 16257411 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
SC100
SC100 mit Klemm
Spannung:
230 V
Frequenz:
50Hz
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Spannung Frequenz Packungsgröße
16257411 SC100 230 V 50Hz 1 Stück
10609325 SC100 mit Klemm 230 V 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16257411 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1520001B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 bis +100 °C aufrecht erhalten.
Der Thermo Scientific™ SC100 ist eines der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, die Temperaturen von -28 °C bis +100 °C aufrechterhalten. Zu den Merkmalen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend einfach regeln können.
Anwenderfreundliches und energiesparendes Design mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.
  • Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
  • 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
  • RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
  • Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Badumwälzung
  • Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
  • Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K auswählbar
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur –0016, -0018, –0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 230V/50Hz
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL, RoHS
Flussrate 17 l/min
Temperaturbereich 13°bis 100 °C
Heizleistung 2 kW/1,2 kW
Max. Druck 300 mbar/4,35 psi
Modell SC100
Sicherheitsglas 1/NFL
Temperaturstabilität 0,02°C
Abmessungen (L x B x H) 19,9 x 13,8 x 33,6 cm (7,8 x 5,4 x 13,2 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,8 in.
Länge (metrisch) 19.9cm
Breite (angloamerikanisch) 5,4 in.
Breite (metrisch) 13.8cm
Höhe (angloamerikanisch) In 13.2 .
Höhe (metrisch) 33.6cm
Gewicht (angloamerikanisch) £ 3,3
Gewicht (metrisch) 7.3kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50Hz