Learn More
SC 514, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18085512
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085512 10 mg 10 Milligramm
18073982 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085512 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 3318/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IKKβ inhibitor; attenuates NF-κB-induced gene expression
Orally active, ATP-competitive IKKβ inhibitor (IC50 = 3 - 12 μM) that displays > 10-fold selectivity over 28 other kinases including JNK, p38, MK2 and ERK. Attenuates NF-κB-induced gene expression of IL-6, IL-8 and COX-2 in synovial fibroblasts (IC50 values are 20, 20 and 8 μM respectively). Reduces iNOS induction and exhibits anti-inflammatory activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 354812-17-2
Summenformel C9H8N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 224.296
InChI-Schlüssel BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-thiophen-3-yl thiophene-2-carboxamide, 4-amino-2,3'-bithiophene-5-carboxamide, ikk-2 inhibitor, sc-514, insolution ikk-2 inhibitor, sc-514, 5-thien-3-yl-3-aminothiophene-2-carboxamide, curator_000007, 4-amino-2,3-bithiophene-5-carboxamide, biomolki_000076, biomolki2_000080, d0t6va
PubChem CID 2807869
IUPAC-Name 3-amino-5-thiophen-3-ylthiophene-2-carboxamide
SMILES C1=CSC=C1C2=CC(=C(S2)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SC 514
Menge 10 mg
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) >98%