Learn More
SB225002, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493177
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493177 50 mg -
16449687 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493177 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1671150mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Specifications
Chemischer Name oder Material SB225002
CAS 182498-32-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10BrN3O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br
Molekulargewicht (g/mol) 352.14
Formelmasse 352.14
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation