Learn More
Tocris Bioscience™ SB 271046 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18074492 10 mg 10 Milligramm
18024402 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18074492 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3368/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 CHF
    323.40 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 18.60 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Selective, orally active 5-HT6 antagonist
Selective, orally active 5-HT6 antagonist (pKi values are 9.02-8.92, 6.55, 6.35, 6.27, 6.05, 5.95, 5.76, 5.73, 5.62, 5.55, 5.41, 5.39, 5.27 and < 4.99 at 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1A, D3, 5-HT1B, 5-HT1F, α1B, 5-HT2C, 5-HT2A, D2, 5-HT2B, 5-HT7, 5-HT4 and 5-HT1E respectively) and is > 200-fold selective over 55 other receptors, enzymes and ion channels. Increases extracellular glutamate and aspartate in the frontal cortex, and exhibits anticonvulsant activity (EC50 = 0.16 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209481-20-9
Summenformel C20H23Cl2N3O3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 271046 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 488.45
Reinheit >99%
Molekulargewicht 488.442